Få mere at vide
Triamcinolone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432106
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16432106 500 mg
16468236 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16432106 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0328
MedChemExpress Triamcinolone is a long-acting synthetic corticosteroid.
Triamcinolone is a long-acting synthetic corticosteroid.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triamcinolone
CAS 124-94-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H27FO6
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (253.53 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.54 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL F[C@@]1([C@]2(C=C3)C)[C@](CCC2=CC3=O)([H])[C@@](C[C@@H](O)[C@]4(O)C(CO)=O)([H])[C@]4(C)C[C@@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 394.43
Formel vægt 394.43
Procent renhed 99.15%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation