Få mere at vide
Triamcinolone hexacetonide, MedChemExpress
Beskrivelse
Triamcinolone hexacetonide is a commonly used long-acting steroids in treatment of subacute and chronic inflammatory joint diseases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triamcinolone hexacetonide |
| CAS | 5611-51-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H41FO7 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (78.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C([C@]([C@@]1([H])C[C@@]2([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C5)(OC(C)(C)O1)[C@]25C)COC(CC(C)(C)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 532.64 |
| Formel vægt | 532.64 |
| Vis mere |