Få mere at vide
Triamcinolone acetonide, MedChemExpress
Beskrivelse
Triamcinolone acetonide is a more potent type of triamcinolone, being about 8 times as effective as prednisone.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triamcinolone acetonide |
| CAS | 76-25-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H31FO6 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (115.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OCC([C@]12[C@@]3([C@@]([C@@]4([H])[C@]([C@H](C3)O)([C@@]5(C(CC4)=CC(C=C5)=O)C)F)([H])C[C@@]1([H])OC(C)(O2)C)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.5 |
| Formel vægt | 434.5 |
| Vis mere |