Få mere at vide
Triallylamin, 97%
Beschreibung
Det bruges til fremstilling af andre kemikalier. Det anvendes også hovedsageligt i organisk syntese og harpiksmodifikatorer. Det bruges til tværbinding af højabsorberende og mellemprodukter af ionbytterharpiks. Det kan også anvendes til fremstilling af polyesteraktivator og det fremkaldende middel til butadienpolymerisation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes til fremstilling af andre kemikalier. Det anvendes også hovedsageligt i organisk syntese og harpiksmodifikatorer. Det bruges til tværbinding af højabsorberende og mellemprodukter af ionbytterharpiks. Det kan også anvendes til fremstilling af polyesteraktivator og det fremkaldende middel til butadienpolymerisation.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler og syrer. Beskyt mod elektrostatiske opladninger og hold dig væk fra antændelseskilder.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Triallylamine |
| Smeltepunkt | -70 °C |
| Tæthed | 0.79 |
| Kogepunkt | 150 °C til 151 °C |
| Flammepunkt | 31 °C (87 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.451 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2610 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. |
| Mehr anzeigen |