Få mere at vide
Tri-p-tolylphosphine, 98%
Artikelnummer. 10229723 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10229723 1 g Glasflaske 1g
10403941 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10229723 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422330010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1038-95-5 | C21H21P | 304.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1038-95-5
Molekylær formel C21H21P
Molekylvægt (g/mol) 304.37
MDL nummer MFCD00008542
InChI nøgle WXAZIUYTQHYBFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-p-tolylphosphine, tris 4-methylphenyl phosphine, tri p-tolyl phosphine, phosphine, tris 4-methylphenyl, tri-para-tolylphosphine, tris p-tolyl phosphine, phosphine, tri-p-tolyl, tris 4-methylphenyl phosphane, phosphine, tris p-tolyl, tri-p-tolyl phosphine
PubChem CID 13956
IUPAC navn tris(4-methylphenyl)phosphan
SMIL CC1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=C(C)C=C1)C1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-p-tolylphosphine
Navn note 95%
Smeltepunkt 145.0°C to 150.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3C6H4)3P
Mængde 1 g
Formel vægt 304.36
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-p-tolylphosphine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.