Få mere at vide
Tri(o-tolyl)phosphine, 98+%
Artikelnummer. 11460013
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460013 25 g 25g
11440013 1 g 1g
11450013 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460013 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12093.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6163-58-2 | C21H21P | 304.373 g/mol
Tri(o-tolyl)phosphin anvendes i en ruthenium-katalyseret direkte aminering af alkoholer. Det bruges også i Suzuki reaktion. Yderligere anvendes det til fremstilling af tri-ortho-phosphinselenid ved at reagere med selen som et reagens. Ud over dette fungerer det som en ligand i koordinationskemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri(o-tolyl)phosphin anvendes i en ruthenium-katalyseret direkte aminering af alkoholer. Det bruges også i Suzuki reaktion. Yderligere anvendes det til fremstilling af tri-ortho-phosphinselenid ved at reagere med selen som et reagens. Ud over dette fungerer det som en ligand i koordinationskemi.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Lidt opløseligt i koldt vand. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6163-58-2
Molekylær formel C21H21P
Molekylvægt (g/mol) 304.373
MDL nummer MFCD00008514
InChI nøgle COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-o-tolylphosphine, tri o-tolyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphane, phosphine, tris 2-methylphenyl, tris o-tolyl phosphine, tri-ortho-toylphosphine, tri-ortho-tolylphosphine, phosphine, tri-o-tolyl, tri 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 80271
IUPAC navn tris(2-methylphenyl)phosphan
SMIL CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri (o-tolyl)phosphine
Smeltepunkt 122°C to 127°C
Mængde 25 g
Beilstein 661212
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol. Slightly soluble in cold water. Insoluble in water.
Formel vægt 304.37
Procent renhed ≥98%