Få mere at vide
Tri(nonylphenyl) Phosphite, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tri(nonylphenyl) Phosphite |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C45H69O3P/c1-4-7-10-13-16-19-22-31-40-34-25-28-37-43(40)46-49(47-44-38-29-26-35-41(44)32-23-20-17-14-11-8-5-2)48-45-39-30-27-36-42(45)33-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-30,34-39H,4-24,31-33H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 688.4984 |