Få mere at vide
Tri-n-propyl orthoformat, 97%
Artikelnummer. 11452897
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452897 100 g 100g
11432897 5 g 5g
11442897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15503.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 621-76-1 | C10H22O3 | 190,283 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-76-1
Molekylær formel C10H22O3
Molekylvægt (g/mol) 190.283
MDL nummer MFCD00015214
InChI nøgle RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripropyl orthoformate, tri-n-propyl orthoformate, orthoformic acid tripropyl ester, 1-dipropoxymethoxy propane, unii-z8f0df6af9, propane, 1,1',1-methylidynetris oxy tris, z8f0df6af9, tripropoxymethane, tripropylorthoformate
PubChem CID 69311
IUPAC navn 1-(dipropoxymethoxy)propan
SMIL CCCOC(OCCC)OCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-propyl orthoformate
Tæthed 0.886
Kogepunkt 106 °C til 108 °C (40 mmHg)
Flammepunkt 72 °C (161 °F)
Brydningsindeks 1.407
Mængde 100 g
Beilstein 1744249
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 190.28
Procent renhed 97%