Få mere at vide
Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin, 95%
Artikelnummer. 15454157
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454157 25 g 25g
15434157 1 g 1g
15444157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15454157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31562.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 97674-02-7 | C16H34OSn | 361,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97674-02-7
Molekylær formel C16H34OSn
Molekylvægt (g/mol) 361.16
MDL nummer MFCD00010240
InChI nøgle HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl
PubChem CID 619414
IUPAC navn tributyl(1-ethoxyethenyl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin
Tæthed 1.067
Kogepunkt 85 °C til 86 °C (0,07 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.476
Mængde 25 g
FN nummer UN2788
Formel vægt 361.14