Få mere at vide
Tri(m-tolyl)phosphin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458316
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458316 25 g 25g
11438316 1 g 1g
11448316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15372.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6224-63-1 | C21H21P | 304.373 g/mol
Tri(m-tolyl)phosphin bruges i suzuki-reaktionen. Det fungerer som en ligand, der bruges i organometallisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri(m-tolyl)phosphin bruges i suzuki-reaktioner. Det fungerer som en ligand, der bruges i organometallisk kemi.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra uforenelige materialer såsom oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6224-63-1
Molekylær formel C21H21P
Molekylvægt (g/mol) 304.373
MDL nummer MFCD00008532
InChI nøgle LFNXCUNDYSYVJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-m-tolylphosphine, tris 3-methylphenyl phosphine, tri m-tolyl phosphine, phosphine, tris 3-methylphenyl, tris m-tolyl phosphine, phosphine, tri-m-tolyl, tris 3-methylphenyl phosphane, tris 3-tolyl phosphine, tri-m-tolyl-phosphane, tri-m-tolylphosphane
PubChem CID 80362
IUPAC navn tris(3-methylphenyl)phosphan
SMIL CC1=CC(=CC=C1)P(C2=CC=CC(=C2)C)C3=CC=CC(=C3)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri(m-tolyl)phosphine
Smeltepunkt 99°C to 101°C
Mængde 25 g
Beilstein 658863
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 304.37
Procent renhed ≥98%