Få mere at vide
Fisherbrand™ Tri-hjørnede bæger af polypropylen
235.60 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Robust nok til autoklavering og genbrug, men alligevel billig nok til at være til engangsbrug
- Upåvirket af almindeligt anvendte syrer, baser og opløsningsmidler
- Letlæselige gradueringer i L og ml
- Nøjagtig til± 5,0 %
- 10 ml gradueringer
Tekniske data
±5 % | |
Polypropylen | |
Bægerglas | |
Engangsbrug |
800 mL | |
Velegnet til brug med almindeligt anvendte syrer, alkalier og opløsningsmidler | |
Autoklaverbar | |
Ja |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Filstørrelse: 66.4 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Tri-hjørnede bæger af polypropylen > 800mL
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion