Få mere at vide
Fisherbrand™ Tri-hjørnede bæger af polypropylen
Artikelnummer. p-33524 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
800 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11749398
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tri-hjørnet læbe til drypfri hældning
Robust nok til autoklavering og genbrug, men alligevel billig nok til at være til engangsbrug
  • Upåvirket af almindeligt anvendte syrer, baser og opløsningsmidler
  • Letlæselige gradueringer i L og ml
  • Nøjagtig til± 5,0 %
  • 10 ml gradueringer
Tekniske data
Nøjagtighed ±5 %
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med almindeligt anvendte syrer, alkalier og opløsningsmidler
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja