Få mere at vide
Tri(4-morpholinyl)phosphinoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362987
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362987 25 g 25g
11352987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16315.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4441-12-7 | C24H42 | 330.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4441-12-7
MDL nummer MFCD00047406
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri(4-morpholinyl)phosphine oxide
Smeltepunkt 188°C to 192°C
Molekylær formel C12H24N3O4P
Mængde 25 g
Beilstein 280155
Synonym trimorpholinophosphine oxide, 4,4',4-phosphoryltrimorpholine, tri 4-morpholinyl phosphine oxide, phosphoric acid trimorpholide, 4-bis morpholin-4-yl phosphoroso morpholine, tmpo;tris-morpholino-phosphine oxide, phosphoric trimorpholide, 5-n-propylbenzoic acid, acmc-2097fl, ksc493m7l
InChI nøgle WXMQHPKQCPCDQO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCN1P(=O)(N2CCOCC2)N3CCOCC3
IUPAC navn 4-dimorpholin-4-ylphosphorylmorpholin
Molekylvægt (g/mol) 305.32
PubChem CID 78180
Formel vægt 305.32
Procent renhed 99%