Få mere at vide
Tri(4-morpholinyl)phosphinoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352987
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352987 5 g 5g
11362987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16315.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4441-12-7 | C24H42 | 330.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4441-12-7
MDL nummer MFCD00047406
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri(4-morpholinyl)phosphine oxide
Smeltepunkt 188°C to 192°C
Molekylær formel C24H42
Mængde 5 g
Beilstein 280155
Synonym 1-phenyloctadecane, benzene, octadecyl, n-octadecylbenzene, stearylbenzene, 2-phenyloctadecane, octadecane, 1-phenyl, n-octadecyl benzene, acmc-2097fm, octadecane, 1-phenyl-8ci, 1-phenyloctadecane, analytical standard
InChI nøgle WSVDSBZMYJJMSB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn octadecylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 330.60
PubChem CID 78187
Formel vægt 305.32
Procent renhed 99%