Få mere at vide
tri(2-methylphenyl)phosphine, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10710494
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10710494 50 g 50g
10422203 10 g 10g
10660466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10710494 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MB00147EE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 6163-58-2
Molekylær formel C21H21P
Molekylvægt (g/mol) 304.373
InChI nøgle COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-o-tolylphosphine, tri o-tolyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphane, phosphine, tris 2-methylphenyl, tris o-tolyl phosphine, tri-ortho-toylphosphine, tri-ortho-tolylphosphine, phosphine, tri-o-tolyl, tri 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 80271
IUPAC navn tris(2-methylphenyl)phosphane
SMIL CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri(2-methylphenyl)phosphine
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel (CH3C6H4)3P
Mængde 50 g
Formel vægt 304.37
Procent renhed 97%