Få mere at vide
Trazodone 1,4-Di-N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trazodone 1,4-Di-N-Oxide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22ClN5O3/c20-16-5-3-6-17(15-16)25(28)13-11-24(27,12-14-25)10-4-9-23-19(26)22-8-2-1-7-18(22)21-23/h1-3,5-8,15H,4,9-14H2 |
| Formel vægt | 403.1411 |