CAS RN 1346603-99-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Trazodone 1,4-Di-N-Oxide, TRC
CAS: 1346603-99-3 Molekylær formel: C19H22ClN5O3 Molekylvægt (g/mol): 403.86 Synonym: 2-[3-[4-(3-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one 1,4-Dioxide SMIL: ClC1=CC(N2(CCN(CC2)(CCCN3N=C(C=CC=C4)N4C3=O)=O)=O)=CC=C1