Få mere at vide
Buerkle™ Gennemsigtig PTFE slange
Artikelnummer. 17230634 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Samlet længde (metrisk):
5 m
50 m
Pakningsstørrelse:
50m
5m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Samlet længde (metrisk) unitSize
17230634 2 mm 5 m -
10499595 3 mm 50 m -
17250634 2 mm 50 m -
15728487 10 mm 5 m -
17240634 3 mm 5 m -
10022082 8 mm 5 m -
10442752 6 mm 5 m 5m
10483273 4 mm 5 m -
10106372 1 mm 5 m -
10023882 6 mm 50 m -
10443732 4 mm 50 m -
10316492 1 mm 50 m 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Tryktallene er maksimumværdier (sprængningstryk) under optimale omgivelsesforhold. Brugeren er ansvarlig for at afgøre enhver egnethed!
Artikelnummer. 17230634 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 88040204
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tryktallene er maksimumværdier (sprængningstryk) under optimale omgivelsesforhold. Brugeren er ansvarlig for at afgøre enhver egnethed!
Bruge Buerkle™ Gennemsigtig PTFE-slange i laboratoriet. Med overlegen kemisk resistens kan denne slange modstå temperaturer fra -200 til +°260 C og varierende tryk. Den er ideel til væskekromatografiapplikationer.
  • Tåler temperaturer fra -200 til +260 °C
  • Autoklaverbar
  • PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (engelsk) 39,37 mio
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Til brug med Industriel, Laboratorie
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Modstandsegenskaber Kemikalie-resistent
Sterilitet Ikke steril
Farve Klarhed
Hårdhed 55 (Shore D)
Maksimalt tryk 120 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype PTFE rør