Få mere at vide
VITLAB™ LDPE vaskeflasker med destilleret vand aftryk
Identificer tydeligt vaskeflasker beregnet til brug med destilleret vand. VITLAB™ LDPE-vaskeflasker med destilleret vand-påtryk har et permanent, flersproget præg for maksimal klarhed. Gennemsigtige LDPE-flasker har et skruelåg på en flaske med smal eller bred mund med et sprayrør med præcision.
72.05 DKK - 1060.00 DKK
Tekniske data
Farve | Klarhed |
---|---|
Materiale | LDPE |
Emballage | Individuelt pakket ind i PE-pose |
Mængde | 12 Pakke |
Produkttype | Vaskeflaske |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Trådstørrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Trådstørrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10446792
|
VITLAB™
133181 |
250 mL | GL 25 |
615.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10430872
|
VITLAB™
133281 |
500 mL | GL 25 |
744.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 30-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10612601
|
VITLAB™
133281 |
500 mL | GL 25 | |||||||
10585083
|
VITLAB™
135381 |
1000 mL | GL 63 | |||||||
15752066
|
VITLAB™
135381 |
1000 mL | GL 63 |
1060.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10028610
|
VITLAB™
133381 |
1000 mL | GL 32 | |||||||
10650493
|
VITLAB™
133381 |
1000 mL | GL 32 |
851.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Vask flasker med“ Destilleret vand” permanent trykt på flasken på tysk, engelsk, fransk og spansk for nemt at identificere indholdet. Hver sprayflaske er individuelt pakket ind i en tydeligt mærket polyethylenpose.- Designet til præcis sprøjtekontrol
- Fint trukket spids skaber en præcis sprøjtestråle til fin kontrol
- Optimeret medium tilbagestrømning gennem det kontinuerlige sprøjterør
- Vælg mellem smal- eller bredmundede flasker
- Tilspidsede flasker med smal mund for nem håndtering
- Flasker med bred mund, firkantede skuldre til nem og sikker påfyldning
- Alle flasker har låg med skruelåg med GL-gevind for et stærkt, sikkert hold
- Konstrueret af holdbare, gennemsigtige materialer
- Holdbare, lette at håndtere lavdensitets polyethylen (LDPE) flasker
- Polypropylen sprayrør kan autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter
- Gennemsigtigt materiale giver mulighed for nem overvågning af resterende volumen
Tekniske data
Klarhed | |
Individuelt pakket ind i PE-pose | |
Vaskeflaske | |
Polypropylen |
LDPE | |
12 Pakke | |
Destilleret vand | |
Skruelåg |