Få mere at vide
VITLAB™ LDPE vaskeflasker med destilleret vand aftryk
Artikelnummer. 10028610
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 63
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Artikelnummer. 10028610
Brand: VITLAB™ 133381
Identificer tydeligt vaskeflasker beregnet til brug med destilleret vand. VITLAB™ LDPE-vaskeflasker med destilleret vand-påtryk har et permanent, flersproget præg for maksimal klarhed. Gennemsigtige LDPE-flasker har et skruelåg på en flaske med smal eller bred mund med et sprayrør med præcision.
Vask flasker med“ Destilleret vand” permanent trykt på flasken på tysk, engelsk, fransk og spansk for nemt at identificere indholdet. Hver sprayflaske er individuelt pakket ind i en tydeligt mærket polyethylenpose.
  • Designet til præcis sprøjtekontrol
    • Fint trukket spids skaber en præcis sprøjtestråle til fin kontrol
    • Optimeret medium tilbagestrømning gennem det kontinuerlige sprøjterør
  • Vælg mellem smal- eller bredmundede flasker
    • Tilspidsede flasker med smal mund for nem håndtering
    • Flasker med bred mund, firkantede skuldre til nem og sikker påfyldning
    • Alle flasker har låg med skruelåg med GL-gevind for et stærkt, sikkert hold
  • Konstrueret af holdbare, gennemsigtige materialer
    • Holdbare, lette at håndtere lavdensitets polyethylen (LDPE) flasker
    • Polypropylen sprayrør kan autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter
    • Gennemsigtigt materiale giver mulighed for nem overvågning af resterende volumen
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Klarhed
Materiale LDPE
Emballage Individuelt pakket ind i PE-pose
Mængde 12 Pakke
Trådstørrelse (metrisk) GL 32
Mund Smal
Højde (metrisk) 221 mm
Produkttype Vaskeflaske
Kemisk etiket Destilleret vand
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 92 mm
Lukketype Skruelåg