Få mere at vide
Brand™ Multi-kanal mikropipette Transferpette™ -12 Elektronisk, DE-M
Artikelnummer. 11673229 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 20 μL
10 til 200μ L
15 til 300 μl
5 til 100 μl
Inkluderer:
EU-stik
Europa AC Adapter
Storbritannien/Irland AC Adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkluderer unitSize
11673229 10 til 200μ L Storbritannien/Irland AC Adapter Hver
10293212 15 til 300 μl Europa AC Adapter Hver
10131932 5 til 100 μl Europa AC Adapter Hver
11663229 1 til 20 μL EU-stik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11673229 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 705464
Ergonomisk, praktisk design. Klar og intuitiv betjening. Op til 4.000 pipetteringscyklusser på en enkelt opladning.
  • Transferpette elektroniske pipetter kombinerer de globalt beviste egenskaber ved mekaniske stempeldrevne luftfortrængningspipetter ved BRAND med fordelene ved en elektronisk enhed.
  • Funktioner: Pipetteskaftet kan skrues af og er fuldstændig autoklaverbart (121° C).
  • Funktioner: pipettering, omvendt pipettering, blanding, dispensering, op til 300μ l også GEL-elektroforese.
    Nem kalibreringsteknik til hurtig justering af Transferpette™ elektronisk, uden værktøj.
  • Brugsbegrænsninger: Driftstemperatur for instrument og reagens skal være mellem +15° C og +40° C (59° F til 104° F) (andre temperaturer efter anmodning)
  • Damptryk op til 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa s
  • For tyktflydende medier skal hastigheden justeres om nødvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ≤0,8% ,± 1,6 μL
Vinkel 360°
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Antal kanaler 12
Produktlinje Transferpette
Programmerbarhed Ja
Type Elektronisk Microliter Pipette
Volumen (metrisk) 10 til 200μ L
Vise LCD
Finger stil Ergonomi
Inkluderer Storbritannien/Irland AC Adapter
Inkrementer 0,2 μL
Mængde 1 hver
Elektriske krav 230V/50 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz