Få mere at vide
trans-Trimethoxyresveratrol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424917
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16424917 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16424917 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1408
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Trans-Trimethoxyresveratrol is a derivative of Resveratrol (RSV),and it may be a more potent anti-inflammatory, antiangiogenic and vascular-disrupting agent when compared with resveratrol.
Trans-Trimethoxyresveratrol is a derivative of Resveratrol (RSV),and it may be a more potent anti-inflammatory, antiangiogenic and vascular-disrupting agent when compared with resveratrol.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Trimethoxyresveratrol
CAS 22255-22-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H18O3
Mængde 50 mg
Synonym trans-trismethoxy Resveratrol E-Resveratrol Trimethyl Ether Tri-O-methylresveratrol
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (184.97 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL COC1=CC=C(/C=C/C2=CC(OC)=CC(OC)=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 270.32
Formel vægt 270.32
Procent renhed 99.67%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation