Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans, trans-Dibenzylideneacetone |
| Navn note | 95% |
| Smeltepunkt | 107 °C til 114 °C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5CH=CHC(O)CH=CHC6H5 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 07, IV, 1747 |
| Vis mere |