Få mere at vide
trans, trans-dibenzylideneacetone, 98%
Artikelnummer. 10371061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10371061 100 g Glasflaske 100g
10407893 5 g Glasflaske 5g
10095740 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10371061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 409001000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 35225-79-7 | C17H14O | 234,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35225-79-7
Molekylær formel C17H14O
Molekylvægt (g/mol) 234.30
MDL nummer MFCD00004790
InChI nøgle WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
Synonym dibenzylideneacetone, 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, trans,trans-dibenzylideneacetone, dibenzalacetone, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, dibenzylidene acetone, distyryl ketone, 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-dibenzalacetone, trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one
PubChem CID 640180
IUPAC navn (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-on
SMIL O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans, trans-Dibenzylideneacetone
Navn note 95%
Smeltepunkt 107 °C til 114 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHC(O)CH=CHC6H5
Mængde 100 g
Beilstein 07, IV, 1747
Merck Index 15, 3010
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uagtsom. Andre opløseligheder: opløselige i acetone og kloroform, let opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 234.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver