Få mere at vide
trans,trans-dibenzylideneacetone, 98+%
Artikelnummer. 11410023
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410023 100 g 100g
11344519 5 g 5g
11400023 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410023 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12095.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 35225-79-7 | C17H14O | 234,30 g/mol
trans,trans-dibenzylidenacetone blev brugt som et additiv i den kobberkatalyserede arylering af imidazoler. Det er en reaktant involveret i Nazarov-lignende ringslutning, transferhydrogenering, Lewis syremedieret kondensation, Hetero-Diels-Alder reaktioner, Asymmetriske 1,4-additionsreaktioner og Michael additionsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans,trans-dibenzylidenacetone blev brugt som et additiv i kobberkatalyseret-arylering af imidazoler. Det er en reaktant involveret i Nazarov-lignende ringslutning, transferhydrogenering, Lewis syremedieret kondensation, Hetero-Diels-Alder reaktioner, Asymmetriske 1,4-additionsreaktioner og Michael additionsreaktioner.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, acetone, alkohol (let) og varm methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35225-79-7
Molekylær formel C17H14O
Molekylvægt (g/mol) 234.30
MDL nummer MFCD00004790
InChI nøgle WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
Synonym dibenzylideneacetone, 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, trans,trans-dibenzylideneacetone, dibenzalacetone, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, dibenzylidene acetone, distyryl ketone, 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-dibenzalacetone, trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one
PubChem CID 640180
IUPAC navn (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-on
SMIL O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans,trans-Dibenzylideneacetone
Smeltepunkt 112 °C til 114 °C
Mængde 100 g
Beilstein 608434
Merck Index 14,3006
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, acetone, alkohol (let) og varm methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 234.3
Procent renhed ≥98%