Få mere at vide
trans,trans-Dibenzylideneacetone, 98+%
Artikelnummer. 11400023
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11400023
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12095.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 35225-79-7 | C17H14O | 234.30 g/mol
trans,trans-dibenzylidenacetone blev brugt som et additiv i den kobberkatalyserede arylering af imidazoler. Det er en reaktant involveret i Nazarov-lignende ringslutning, transferhydrogenering, Lewis syremedieret kondensation, Hetero-Diels-Alder reaktioner, Asymmetriske 1,4-additionsreaktioner og Michael additionsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans,trans-dibenzylidenacetone blev brugt som et additiv i kobberkatalyseret-arylering af imidazoler. Det er en reaktant involveret i Nazarov-lignende ringslutning, transferhydrogenering, Lewis syremedieret kondensation, Hetero-Diels-Alder reaktioner, Asymmetriske 1,4-additionsreaktioner og Michael additionsreaktioner.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, acetone, alkohol (let) og varm methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35225-79-7
Molekylær formel C17H14O
Molekylvægt (g/mol) 234.30
MDL nummer MFCD00004790
InChI nøgle WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
Synonym dibenzylideneacetone, 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, trans,trans-dibenzylideneacetone, dibenzalacetone, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, dibenzylidene acetone, distyryl ketone, 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-dibenzalacetone, trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one
PubChem CID 640180
IUPAC navn (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-on
SMIL O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans,trans-Dibenzylideneacetone
Smeltepunkt 112°C to 114°C
Mængde 25 g
Beilstein 608434
Merck Index 14,3006
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,acetone,alcohol (slightly),and hot methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 234.3
Procent renhed ≥98%