Få mere at vide
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl, 97%
Artikelnummer. 15432066
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432066 5 g 5g
15422066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55356.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 82832-57-3 | C21H30F2 | 320,468 g/mol
Det bruges i flydende krystalmonomer, farmaceutisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i flydende krystal monomer, farmaceutisk syntese.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82832-57-3
Molekylær formel C21H30F2
Molekylvægt (g/mol) 320.468
MDL nummer MFCD09838997
InChI nøgle FSWZOZXLWVWJAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans,trans-4-3,4-difluorophenyl-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexane, 1,2-difluoro-4-4-4-propylcyclohexyl cyclohexyl benzene, trans,trans-4-3,4-difluorophenyl-4-propylbicyclohexyl, trans,trans-4-3,4-difluorophenyl-4'-propyl-bicyclohexyl, 4-3,4-difluoro-phenyl-4'-propyl-bicyclohexyl, 4-3,4-difluorophenyl-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexyl, trans,trans-4-3,4-difluorophenyl-4'-n-propylbicyclohexyl, benzene, 1,2-difluoro-4-trans,trans-4'-propyl 1,1'-bicyclohexyl-4-yl, 4-3,4-difluorophenyl-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexane, 4-3,4-difluorophenyl-4'-propyl-bicyclohexyl
PubChem CID 581325
IUPAC navn 1,2-difluor-4-[4-(4-propylcyclohexyl)cyclohexyl]benzen
SMIL CCCC1CCC(CC1)C2CCC(CC2)C3=CC(=C(C=C3)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Smeltepunkt 43 °C til 46 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 320.47
Procent renhed 97%