Få mere at vide
trans,trans-2,4-Undecadienal, 90+%, resten hovedsageligt trans,cis-isomer
Artikelnummer. 11455453
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455453 25 g 25g
11445453 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455453 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13419.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 30361-29-6 | C11H18O | 166,264 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30361-29-6
Molekylær formel C11H18O
Molekylvægt (g/mol) 166.264
MDL nummer MFCD00014677
InChI nøgle UVIUIIFPIWRILL-XBLVEGMJSA-N
Synonym 2,4-undecadienal, 2e,4e-undeca-2,4-dienal, undeca-2,4-dien-1-al, trans,trans-2,4-undecadien-1-al, 2,4-undecadienal, 2e,4e, 2,4-trans,trans-undecadienal, unii-7l26s7bw06, 2,4-undecadienal, e,e, trans,trans-2,4-undecadienal, e,e-2,4-undecadien-1-al
PubChem CID 5367531
IUPAC navn (2E,4E)-undeca-2,4-dienal
SMIL CCCCCCC=CC=CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans,trans-2,4-Undecadienal
Tæthed 0.87
Kogepunkt 128 °C til 129 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 107 °C (225 °F)
Assay Procent Noter resten hovedsageligt trans,cis isomer
Brydningsindeks 1.512
Mængde 25 g
Beilstein 1706330
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 166.27
Procent renhed ≥90%