Få mere at vide
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 99%, stabilized Artikelnummer.: 10701361
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 99%, stabilized
Artikelnummer. p-4510551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
10 g, 10g
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10701361
Brand: Thermo Scientific Acros 325570100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 17102-64-6 | C6H10O | 98.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17102-64-6
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.15
MDL nummer MFCD00002925
InChI nøgle MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Synonym sorbic alcohol, 2,4-hexadien-1-ol, sorbyl alcohol, trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, 2,4-hexadienol, hexacose, hexakose, sorbinic alcohol, 1-hydroxy-2,4-hexadiene, 2e,4e-hexa-2,4-dien-1-ol
PubChem CID 641256
IUPAC navn (2E,4E)-hexa-2,4-dien-1-ol
SMIL C\C=C\C=C\CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans, trans-2, 4-Hexadien-1-ol
Smeltepunkt 30.5°C to 31.5°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 80.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 72°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH=CHCH=CHCH2OH
Brydningsindeks 1.4990 to 1.5010
Mængde 10 g
Merck Index 15,8848
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and oils
Stabilisator 0.1% alpha-tocopherol
Formel vægt 98.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0469095 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer325570500,325570100,325572500
PartinummerA0437775 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/08/2023 Artikelnummer325570500,325570100,325572500
PartinummerA0392051 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2022 Artikelnummer325570500,325570100,325572500
PartinummerA0398349 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/12/2022 Artikelnummer325570500,325570100,325572500
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 99%, stabilized >