Få mere at vide
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 99%, stabilized
Artikelnummer. 10063560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10063560
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 17102-64-6 | C6H10O | 98.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17102-64-6
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.15
MDL nummer MFCD00002925
InChI nøgle MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Synonym sorbic alcohol, 2,4-hexadien-1-ol, sorbyl alcohol, trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, 2,4-hexadienol, hexacose, hexakose, sorbinic alcohol, 1-hydroxy-2,4-hexadiene, 2e,4e-hexa-2,4-dien-1-ol
PubChem CID 641256
IUPAC navn (2E,4E)-hexa-2,4-dien-1-ol
SMIL C\C=C\C=C\CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans, trans-2, 4-Hexadien-1-ol
Smeltepunkt 30.5°C to 31.5°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 80.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 72°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH=CHCH=CHCH2OH
Brydningsindeks 1.4990 to 1.5010
Mængde 50 g
Merck Index 15,8848
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and oils
Stabilisator 0.1% alpha-tocopherol
Formel vægt 98.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.