Få mere at vide
trans,trans-2,4-Dodecadienal, 90+%, remainder mainly trans, cis isomer
Artikelnummer. 11382316
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382316 1 g 1g
11392316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06002.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21662-16-8 | C12H20O | 180.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21662-16-8
Molekylær formel C12H20O
Molekylvægt (g/mol) 180.29
MDL nummer MFCD00014678
InChI nøgle QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
Synonym 2e,4e-dodeca-2,4-dienal, 2,4-dodecadienal, e,e-2,4-dodecadienal, trans,trans-2,4-dodecadienal, 2,4-dodecadien-1-al, 2e,4e-2,4-dodecadienal, e,e-2,4-dodecadien-1-al, 2,4-dodecadienal, e,e, unii-vo340rj9lu
PubChem CID 5367530
IUPAC navn (2E,4E)-dodeca-2,4-dienal
SMIL CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans,trans-2,4-Dodecadienal
Tæthed 0.863
Kogepunkt 130°C (6 mmHg)
Flammepunkt 104°C (219°F)
Assay Procent Noter resten hovedsageligt trans, cis-isomer
Brydningsindeks 1.51
Mængde 1 g
Beilstein 1708096
Formel vægt 180.29
Procent renhed ≥90%