Få mere at vide
trans,trans-2,4-Decadienal, TRC
Artikelnummer. 30137142
Skift visning
Mængde:
5 mL
10 mL
25 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137142 10 mL
30137005 25 mL
17954825 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137142 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD21050010ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25152-84-5
Molekylær formel C10 H16 O
Molekylvægt (g/mol) 152.23
Synonym 2,4-Decadienal, (2E,4E)-, 2,4-Decadienal, (E,E)- (8CI), (2E,4E)-2,4-Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, (2E,4E)-Decadienal, (E,E)-2,4-Decadien-1-al, (E,E)-2,4-Decadienal, 2-trans,4-trans-Decadienal, trans,trans-2,4-Decadien-1-al, trans,trans-2,4-Decadienal, trans-2,trans-4-Decadienal
IUPAC navn (2E,4E)-deca-2,4-dienal
SMIL CCCCC\C=C\C=C\C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans,trans-2,4-Decadienal
Mængde 10 mL
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
Formel vægt 152.1201