Få mere at vide
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadien, 99%
Artikelnummer. 10655342 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10655342 100 g Glasflaske 100g
10570581 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10655342 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117221000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 538-81-8 | C16H14 | 206,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-81-8
Molekylær formel C16H14
Molekylvægt (g/mol) 206.29
MDL nummer MFCD00004791
InChI nøgle JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N
Synonym bistyryl, 1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylbutadiene, trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylerythrene, distyryl, trans,trans-1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,1'-1e,3e-buta-1,3-diene-1,4-diyldibenzene, 1,3-butadiene, 1,4-diphenyl
PubChem CID 641683
ChEBI CHEBI:35100
IUPAC navn [(1E,3E)-4-phenylbuta-1,3-dienyl]benzen
SMIL C(\C=C\C1=CC=CC=C1)=C/C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Navn note 99%
Smeltepunkt 151 °C til 154 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 350 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHCH=CHC6H5
Mængde 100 g
Beilstein 05, 676
Fieser 01,337
Merck Index 15, 3350
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydelig
Formel vægt 206.29
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller