Få mere at vide
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene, 98+%
Artikelnummer. 11438157
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438157 5 g 5g
11448157 25 g 25g
11458157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17531.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 538-81-8 | C16H14 | 206.29 g/mol
trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadien reagerer med Rieke metalkomplekser af barium og strontium til fremstilling af metal-dien-reagenser, som anvendes til carbocyklisering med dichloralkaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadien reagerer med Rieke metalkomplekser af barium og strontium til fremstilling af metal-dien-reagenser, som anvendes til carbocyklisering med dichloralkaner.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-81-8
Molekylær formel C16H14
Molekylvægt (g/mol) 206.29
MDL nummer MFCD00004791
InChI nøgle JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N
Synonym bistyryl, 1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylbutadiene, trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylerythrene, distyryl, trans,trans-1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,1'-1e,3e-buta-1,3-diene-1,4-diyldibenzene, 1,3-butadiene, 1,4-diphenyl
PubChem CID 641683
ChEBI CHEBI:35100
IUPAC navn [(1E,3E)-4-phenylbuta-1,3-dienyl]benzen
SMIL C(\C=C\C1=CC=CC=C1)=C/C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Smeltepunkt 151°C to 154°C
Kogepunkt 350°C (720 mmHg)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 1905937
Merck Index 14,3320
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 206.29
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene