Få mere at vide
trans-Loperamide N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30136571
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136571 100 mg
30134983 5 mg
18062820 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136571 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL469460100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106900-12-3
Molekylær formel C29 H33 Cl N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 493.04
Synonym Loperamide Oxide, Loperamide Hydrochloride Imp. F (EP), trans-4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-α,α-diphenyl-1-piperidinebutanamide 1-oxide, Arestal, Loperamide oxide, R 58425
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide
SMIL CN(C)C(=O)C(CC[N@+]1([O-])CC[C@](O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Loperamide Oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C29H33ClN2O3/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32(35)20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3/t28-,32-
Formel vægt 492.218
Procent renhed >95%