Få mere at vide
trans-Haloperidol N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30007932
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007932 5 mg
30009381 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007932 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH1037255MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150214-93-0
Molekylær formel C21H23ClFNO3
Molekylvægt (g/mol) 391.86
Synonym 4-[trans-4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxido-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, trans-4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone N-Oxide
IUPAC navn (1r,4s)-4-(4-chlorophenyl)-1-(4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl)-4-hydroxypiperidin 1-oxid
SMIL O=C(CCC[N@+]1([O-])CC[C@](C2=CC=C(Cl)C=C2)(O)CC1)C3=CC=C(F)C=C3
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale trans-Haloperidol N-Oxide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23ClFNO3/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(27,15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2/t21-,24-
Formel vægt 391.14
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.