Få mere at vide
trans-dichlorobis(triphenylfosfin)palladium(II), Premion™, 99,95% (metalbasis), Pd 14,7% min
Artikelnummer. 11379617
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379617 1 g 1g
11369617 5 g 5g
11389617 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041245.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13965-03-2 | C36H30Cl2P2Pd | 701,90 g/mol
Som en valgfri katalysator inden for hydrogenering, hydrosilering, carbonylering, oxidation, eliminering, reduktion, allylaceat-isomerisering, dimerisering af 1,3-diener og CC-bindingsdannelse såsom Negishi-kobling, Suzuki-kobling, Kumada-kobling, Sonogashira-kobling, Heck-kobling-H-reaktions-Heck-kobling og Sonogashira-kobling. Anvendes til fremstilling af tetrakis(triphenylphosphin)palladium, kondenserede heterocykler såsom furoquinoliner, diphenylacetylener og flere andre forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13965-03-2
Molekylær formel C36H30Cl2P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 701.90
MDL nummer MFCD00009593
InChI nøgle YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
PubChem CID 131664180
IUPAC navn ethan;methan;palladium(2+);triphenylphosphan;dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II)
Smeltepunkt ∼310°C (decomposition)
Farve Gul
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in benzene,and toluene.
Formel vægt 701.91
Procent renhed 99.95%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 14.7% min.
Fysisk form Pulver