Få mere at vide
trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II), Premion™, 99.95% (metals basis), Pd 14.7% min
Artikelnummer. 11369617
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11369617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041245.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13965-03-2 | C36H30Cl2P2Pd | 701.90 g/mol
Som en valgfri katalysator inden for hydrogenering, hydrosilering, carbonylering, oxidation, eliminering, reduktion, allylaceat-isomerisering, dimerisering af 1,3-diener og CC-bindingsdannelse såsom Negishi-kobling, Suzuki-kobling, Kumada-kobling, Sonogashira-kobling, Heck-kobling-H-reaktions-Heck-kobling og Sonogashira-kobling. Anvendes til fremstilling af tetrakis(triphenylphosphin)palladium, kondenserede heterocykler såsom furoquinoliner, diphenylacetylener og flere andre forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13965-03-2
Molekylær formel C36H30Cl2P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 701.90
MDL nummer MFCD00009593
InChI nøgle YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
PubChem CID 131664180
IUPAC navn ethan;methan;palladium(2+);triphenylphosphan;dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II)
Smeltepunkt ∼310°C (decomposition)
Farve Gul
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in benzene,and toluene.
Formel vægt 701.91
Procent renhed 99.95%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 14.7% min.
Fysisk form Pulver