Få mere at vide
trans-Dibromobis(triphenylphosphin)palladium(II), Pd 13,4%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371299
Skift visning
Mængde:
2 g
Pakningsstørrelse:
2g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11371299 2 g 2g
1 options
Artikelnummer. 11371299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013704.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Hydrogenering
Hydrogenering
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22180-53-6
Molekylær formel C36H30Br2P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 790.81
MDL nummer MFCD00134175
InChI nøgle MCSDDEAMPOYJJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym trans-dibromobis triphenylphosphine palladium ii, palladium bis triphenylphosphine dibromide, dibromobis triphenylphosphine palladium ii, trans-dibromobis triphenylphosphine-palladium ii, palladium 2+ bis triphenylphosphine dibromide
PubChem CID 11104744
IUPAC navn dibromopalladium;triphenylphosphan
SMIL [Br-].[Br-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale trans-Dibromobis(triphenylphosphine)palladium(II)
Mængde 2 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i kloroform, toluen og benzen
Formel vægt 790.8
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 13.4%
Fysisk form Pulver