Få mere at vide
trans-Clopidogrel-MP Derivative (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(carboxymethylene)-alpha-(2-chlorophenyl)-4-[(2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethyl)thio]-1-Piperidineacetic acid 1-methyl ester |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H26ClNO6S/c1-32-18-7-5-6-16(12-18)21(28)15-34-22-10-11-27(14-17(22)13-23(29)30)24(25(31)33-2)19-8-3-4-9-20(19)26/h3-9,12-13,22,24H,10-11,14-15H2,1-2H3,(H,29,30)/b17-13+ |
| Formel vægt | 503.1169 |