CAS RN 1287430-40-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
trans-Clopidogrel-MP Derivative (Mixture of Diastereomers), TRC
CAS: 1287430-40-3 Molekylær formel: C25 H26 Cl N O6 S Molekylvægt (g/mol): 504 Synonym: Clopidogrel Metabolite II,3-(carboxymethylene)-alpha-(2-chlorophenyl)-4-[[2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethyl]thio]-1-Piperidineacetic acid 1-methyl ester IUPAC navn: (2E)-2-[1-[1-(2-chlorophenyl)-2-methoxy-2-oxoethyl]-4-[2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethyl]sulfanylpiperidin-3-ylidene]acetic acid SMIL: ClC1=CC=CC=C1C(C(OC)=O)N2CCC(SCC(C3=CC(OC)=CC=C3)=O)/C(C2)=C/C(O)=O