Få mere at vide
trans-Cinnamoylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11499862
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499862 100 g 100g
11409872 500 g 500g
11419872 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499862 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12016.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17082-09-6 | C9H7ClO | 166,604 g/mol
Derivatet af denne forbindelse, trans-Cinnamoylimidazol, er involveret i syntesen af trans-Cinnamoyl-Papain.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Derivatet af denne forbindelse, trans-Cinnamoylimidazol, er
involveret i syntesen af trans-Cinnamoyl-Papain.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med baser. Fugt følsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17082-09-6
Molekylær formel C9H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 166.60
MDL nummer MFCD00000732
InChI nøgle WOGITNXCNOTRLK-VOTSOKGWSA-N
Synonym cinnamoyl chloride, cinnamic acid chloride, cinnamic chloride, trans-3-phenylacryloyl chloride, 2-propenoyl chloride, 3-phenyl, cinnamoylchloride, e-cinnamoyl chloride, trans-cinnamoyl chloride, 2e-3-phenylprop-2-enoyl chloride, 3-phenyl-2-propenoyl chloride
PubChem CID 5354261
IUPAC navn (2E)-3-phenylprop-2-enoyl chlorid
SMIL ClC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Cinnamoyl chloride
Smeltepunkt 35 °C til 37 °C
Tæthed 1.162
Kogepunkt 256 °C til 258 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.5845
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 606265
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,2301
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 166.61
Procent renhed 97%