Få mere at vide
trans-beta-styrylboronsyre pinacol ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348906
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348906 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 11348906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19529.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83947-56-2 | C14H19BO2 | 230.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83947-56-2
Molekylær formel C14H19BO2
Molekylvægt (g/mol) 230.11
MDL nummer MFCD03453666
InChI nøgle ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
Synonym e-4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, e-phenylethenylboronic acid, pinacol ester, trans-styrylboronic acid, pinacol ester, beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl styrene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-phenylvinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylvinyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5708413
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-beta-Styrylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 27°C to 33°C
Kogepunkt 128°C (4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.529
Mængde 250 mg
Beilstein 8617179
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-[(E)-2-phenylethenyl]-1,3,2-dioxaborolan
Formel vægt 230.12
Procent renhed 99%