Få mere at vide
trans-beta-styrylboronsyre, 97%
Beskrivelse
trans-beta-styrylboronsyre som reagens bruges til palladium (Pd)-katalyserede Suzuki-Miyaura-koblingsreaktioner, diastereoselektiv syntese via Pd-katalyseret Heck-Suzuki-kaskadereaktion og rhodium (Rh)-katalyserede intramolekylære aminering af arylazider. Det bruges også som reagens til fremstilling af optisk aktive umættede aminosyrer ved diastereoselektiv Petasis borono-Mannich reaktion og aminoalkohol diener via Petasis 3-komponent reaktion ved brug af Ru-katalyseret ringlukkende metatese og isomerisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
trans-beta-styrylboronsyre som reagens bruges til palladium (Pd)-katalyserede Suzuki-Miyaura-koblingsreaktioner, diastereoselektiv syntese via Pd-katalyseret Heck-Suzuki-kaskadereaktion og rhodium (Rh)-katalyserede intramolekylære aminering af arylazider. Det bruges også som reagens til fremstilling af optisk aktive umættede aminosyrer ved diastereoselektiv Petasis borono-Mannich-reaktion og aminoalkohol-diener via Petasis 3-komponent reaktion ved brug af Ru-katalyseret ringlukkende metatese og isomerisering.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-beta-Styrylboronic acid |
| Smeltepunkt | 98 °C til 100 °C |
| Molekylær formel | C11H10N4O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | carbadox, unii-m2x04r2e2y, getroxel, mecadox, dsstox_cid_23913, dsstox_rid_80088, dsstox_gsid_43913, fortigro, karbadox czech, methyl n-e-1-hydroxy-4-oxidoquinoxalin-4-ium-2-ylidene methyl iminocarbamate |
| InChI nøgle | BPMVRAQIQQEBLN-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC(=O)N=NC=C1C=[N+](C2=CC=CC=C2N1O)[O-] |
| IUPAC navn | methyl-N-[(E)-(1-hydroxy-4-oxidoquinoxalin-4-ium-2-yliden)methyl]iminocarbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.23 |
| PubChem CID | 5353472 |
| Vis mere |