Få mere at vide
trans-beta-Methylstyrene, 97%, stabilized
Artikelnummer. 10647774 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10647774 1 g Glasflaske 1g
10446790 10 g Glasflaske 10g
10301424 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647774 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150150010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 873-66-5 | C9H10 | 118.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-66-5
Molekylær formel C9H10
Molekylvægt (g/mol) 118.18
MDL nummer MFCD00009280
InChI nøgle QROGIFZRVHSFLM-QHHAFSJGSA-N
Synonym beta-methylstyrene, trans-beta-methylstyrene, 1-phenylpropene, isoallylbenzene, propenylbenzene, trans-1-phenyl-1-propene, 1-propenylbenzene, trans-propenylbenzene, 1-phenyl-1-propene, benzene, 1-propenyl
PubChem CID 252325
IUPAC navn [(E)-prop-1-enyl]benzen
SMIL CC=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-β-Methylstyrene
Navn note 97%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9110g/mL
Kogepunkt 175°C
Flammepunkt 58°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHCH3
Brydningsindeks 1.5480 to 1.55
Mængde 1 g
Beilstein 05, 481
Specifik vægtfylde 0.911
Stabilisator 0.01% BHT
Formel vægt 118.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-ß-Methylstyrene, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.