Få mere at vide
trans-beta-methyl-beta-nitrostyren, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10380204 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10380204 1 g Glasflaske 1g
10085093 5 g Glasflaske 5g
10137083 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10380204 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 386510010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 705-60-2 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 705-60-2
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.18
MDL nummer MFCD00014720
InChI nøgle WGSVFWFSJDAYBM-BQYQJAHWSA-N
Synonym 1-phenyl-2-nitropropene, 2-nitroprop-1-en-1-yl benzene, 2-nitro-1-propenyl benzene, 2-nitropropenyl benzene, benzene, 2-nitro-1-propenyl, benzene, 2-nitropropenyl, 1-2-nitropropenyl benzene, caswell no. 604, trans-beta-methyl-beta-nitrostyrene
PubChem CID 1549520
IUPAC navn [(E)-2-nitroprop-1-enyl]benzen
SMIL C\C(=C/C1=CC=CC=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-β-Methyl-β-nitrostyrene
Smeltepunkt 64°C to 67°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CHC(CH3)NO2
Mængde 1 g
Formel vægt 163.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-ß-Methyl-ß-nitrostyrene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.