Få mere at vide
trans-Anethol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409050
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11409050
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13482.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4180-23-8 | C10H12O | 148.205 g/mol
trans-Anethol bruges til at hæmme lunge- og formavekræft, brugt som kulstof- og energitilskud i dyrkningsmediet af Pseudomonas putida-stammen. Det bruges også som et smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-Anethol bruges til at hæmme lunge- og formavecarcinogenese, brugt som kulstof- og energitilskud i dyrkningsmedierne af Pseudomonas putida-stammen. Det bruges også som et smagsstof.
Opløselighed Opløseligt i
benzen, ethylacetat, acetone, kulstofdisulfid.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4180-23-8
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.205
MDL nummer MFCD00009284
InChI nøgle RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Synonym anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole
PubChem CID 637563
ChEBI CHEBI:35616
IUPAC navn 1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzen
SMIL CC=CC1=CC=C(C=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Anethole
Navn note stabilized
Smeltepunkt 20°C to 23°C
Tæthed 0.991
Kogepunkt 232°C to 235°C
Flammepunkt 96°C (205°F)
Brydningsindeks 1.56
Mængde 500 g
Beilstein 774229
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,643
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,ethyl acetate,acetone,carbon disulfide.
Formel vægt 148.21
Procent renhed ≥98%