Få mere at vide
trans-9,10-Dihydroxy-9,10-dihydrophenanthrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-9,10-Dihydroxy-9,10-dihydrophenanthrene |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8,13-16H/t13-,14-/m0/s1 |
| Formel vægt | 212.0837 |