CAS RN 572-41-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
trans-9,10-Dihydroxy-9,10-dihydrophenanthrene, TRC
CAS: 572-41-8 Molekylær formel: C14H12O2 Molekylvægt (g/mol): 212.24 Synonym: (9R,10R)-rel-9,10-dihydro-9,10-Phenanthrenedioll,trans-9,10-Dihydro-9,10-Phenanthrenediol,(±)-trans-9,10-Dihydro-9,10-dihydroxyphenanthrene; SMIL: O[C@H]1[C@H](O)c2ccccc2c3ccccc13