Få mere at vide
trans-5,6-Dihydrodihydroxynaphthol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-5,6-Dihydrodihydroxynaphthol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(12)10(7)13/h1-5,9-13H/t9-,10-/m0/s1 |
| Formel vægt | 178.063 |